アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
mp
285 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI Key
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
487244-VAR:
487244-10G:
487244-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)