Merck
L0399900
L-カルニチン 分子内塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(−)-(R)-3-ヒドロキシ-4-(トリメチルアンモニオ)酪酸, ビタミンBT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
CAS番号:
分子量:
161.20
Beilstein:
4292315
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levocarnitine
メーカー/製品名
EDQM
mp
197-212 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI Key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levocarnitine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
カルニチンは、多くの哺乳類組織に存在する四級アミンです。エネルギ-代謝調節に関与する骨格筋や心臓に比較的高濃度で存在します。糖代謝を解糖からグリコ-ゲン貯蔵へ変換し、ミトコンドリアへの長鎖脂肪酸の輸送を促進します。輸送された長鎖脂肪酸はミトコンドリアでエネルギ-産生のために酸化されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
重酒石酸コリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133536
重酒石酸コリン
Andrea Lenzi et al.
Fertility and sterility, 81(6), 1578-1584 (2004-06-15)
To determine the efficacy of combined l-carnitine and l-acetyl-carnitine therapy in infertile males with oligo-astheno-teratozoospermia. Placebo-controlled double-blind randomized trial. University tertiary referral center. Sixty infertile patients (aged 20-40 years) with the following baseline sperm selection criteria: concentration, 10 to 40
Allan M Evans et al.
Clinical pharmacokinetics, 42(11), 941-967 (2003-08-12)
L-Carnitine is a naturally occurring compound that facilitates the transport of fatty acids into mitochondria for beta-oxidation. Exogenous L-carnitine is used clinically for the treatment of carnitine deficiency disorders and a range of other conditions. In humans, the endogenous carnitine
Xiaoshan Zhou et al.
PloS one, 8(3), e58843-e58843 (2013-03-19)
Thymidine kinase 2 (TK2) deficiency in humans causes mitochondrial DNA (mtDNA) depletion syndrome. To study the molecular mechanisms underlying the disease and search for treatment options, we previously generated and described a TK2 deficient mouse strain (TK2(-/-)) that progressively loses
Sandra Wächter et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 318(1-2), 51-61 (2002-03-07)
Long-term administration of high oral doses of L-carnitine on the skeletal muscle composition and the physical performance has not been studied in humans. Eight healthy male adults were treated with 2 x 2 g of L-carnitine per day for 3
N A Oey et al.
Placenta, 27(8), 841-846 (2005-11-23)
Carnitine plays an indispensable role in fatty acid oxidation. Previous studies revealed that fetal carnitine is derived from the mother via transplacental transfer. Recent studies demonstrated the presence and importance of an active fatty acid oxidation system in the human