Merck
L0700000
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
O-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン ナトリウム塩, T3, リオチロニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11I3NNaO4
CAS番号:
分子量:
672.96
Beilstein:
8179867
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
liothyronine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Liothyronine sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Craig M Flory et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 376(1), 74-83 (2020-11-01)
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a severe, life-threatening form of respiratory failure characterized by pulmonary edema, inflammation, and hypoxemia due to reduced alveolar fluid clearance (AFC). Alveolar fluid clearance is required for recovery and effective gas exchange, and higher
Chen Weng et al.
Nature metabolism, 2(12), 1443-1458 (2020-12-02)
The in vitro differentiation of insulin-producing beta-like cells can model aspects of human pancreatic development. Here, we generate 95,308 single-cell transcriptomes and reconstruct a lineage tree of the entire differentiation process from human embryonic stem cells to beta-like cells to
Christopher G Hart et al.
Experimental neurology, 325, 113163-113163 (2019-12-28)
Traumatic spinal cord injury (SCI) elicits a cascade of secondary injury mechanisms that induce profound changes in glia and neurons resulting in their activation, injury or cell death. The resultant imbalanced microenvironment of acute SCI also negatively impacts regenerative processes