Merck
LIGHTOX17
Sigma-Aldrich
LightOx17
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27NO2
CAS番号:
分子量:
373.49
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy.
特徴および利点
LightOx17 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In a cellular environment it exhibits predominately mitochrondrial localisation and, when activated by UV-A or 405 nm absorption wavelengths, elicits the release of reactive oxygen species (ROS) for controlled, localised cell death.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Chemical Equivalency 1ea=1mg
法的情報
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LIGHTOX17-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
細胞イメージング、タンパク質リガンド結合アッセイ、フローサイトメトリーで使用可能な蛍光レチノイン酸類縁体