Merck
M1800900
メチレンブルー 水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Methylene Blue hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methylene blue
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methylthioninium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1800900-1EA:
M1800900:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pavel Rodriguez et al.
Radiology, 281(2), 516-526 (2016-10-19)
Purpose To investigate the sustained-attention and memory-enhancing neural correlates of the oral administration of methylene blue in the healthy human brain. Materials and Methods The institutional review board approved this prospective, HIPAA-compliant, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial, and all patients
Asfandyar Khan et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2021-01-21)
Heterogeneous photo-Fenton systems offer efficient solutions for the treatment of wastewaters in the textile industry. This study investigated the fabrication and structural characterization of novel peculiar-shaped CuIIO, FeIII
Methaemoglobinaemia.
Bradberry S.
Medicine, 35(10), 552-553 (2007)
Gang Xu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 301-307 (2019-12-20)
Endoscopic removal of nucleus pulposus (NP) of intervertebral disc (IVD) on lumbar intervertebral disc protrusion (LIDP) and its influence on inflammatory factors and immune function were explored. A total of 145 patients with LIDP admitted to The First Affiliated Hospital
Steven Reynolds et al.
Magnetic resonance in medicine, 78(6), 2116-2126 (2017-02-14)
A rat model was developed to enable direct administration of hyperpolarized Rat P22 sarcomas were implanted into the right inguinal fat pad of BDIX rats such that the developing tumors received their principle blood supply directly from the right superior