安全性情報
M2649
Sigma-Aldrich
メラニン Sepia officinalis(ヨーロッパコウイカ)由来
99% purity (TLC), powder
別名:
Melanin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
メラニン Sepia officinalis(ヨーロッパコウイカ)由来, 99% (TLC)
品質水準
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
溶解性
hydrogen peroxide: 1 mg/mL, dark brown
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
InChI Key
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
詳細
メラニンは、皮膚、毛髪、および眼の色に関与している遍在性の有名な色素です。メラニンはユーメラニンとフェオメラニンに分類されます。ユーメラニンは黒から暗褐色の色素であり、黒い髪と眼の網膜に存在します。フェオメラニンは黄色から赤褐色の色素であり、赤い髪と赤い羽に存在します。メラニンはフェノール前駆体またはインドール前駆体から合成された高分子量色素であり、動物、植物および微生物に広く存在しています。
アプリケーション
ヨーロッパコウイカ(Sepia officinalis)から得られたメラニンは、以下の用途に使用されています。
  • ラマン分光測定用の天然色素として
  • ファージ抗体の特性評価のための競合酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に
  • B16F10細胞におけるメラニン産生を分光光度法で測定するための外部標準物質として
生物化学的/生理学的作用
メラニンは活性化学種を除去し、日焼け止めとしての役割を果たします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2649-VAR:
M2649-1G:
M2649-100MG:
M2649-250MG:
M2649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Localization of melanin in conidia of Alternaria alternata using phage display antibodies
Carzaniga R, et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 15(3), 216-224 (2002)
Influence of rosmarinic acid and Salvia officinalis extracts on melanogenesis of B16F10 cells
Oliveira KB, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 23(2), 249-258 (2013)
Optical properties of melanin in the skin and skinlike phantoms.
Bashkatov AN
SPIE Proc. (2000)
Sunil Kalia et al.
Pigment cell & melanoma research, 31(1), 31-38 (2017-08-15)
Objective measurements of melanin can provide important information for differentiating melanoma from benign pigmented lesions and in assessing pigmentary diseases. Herein, we evaluate near-infrared (NIR) fluorescence as a possible tool to quantify melanin. Various concentrations of in vitro Sepia melanin
Bor-Kai Hsiung et al.
The Journal of experimental biology, 218(Pt 22), 3632-3635 (2015-10-10)
Melanin pigments are broadly distributed in nature - from bacteria to fungi to plants and animals. However, many previous attempts to identify melanins in spiders were unsuccessful, suggesting that these otherwise ubiquitous pigments were lost during spider evolution. Yet, spiders