Merck
M5921
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム 七水和物
BioXtra, ≥99.0%
別名:
エプソム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
246.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38030409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99.0%
溶解性:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸気密度
<0.01 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウム七水和物は吸湿性で、高温に脆弱です。
アプリケーション
以下の用途に、硫酸マグネシウム七水和物が使用されています:
  • Kreb's Ringer緩衝液の成分として
  • Ralstonia solanacearum(青枯病菌)を培養するための最小培地の成分として
  • Lamb's lettuce(レタス)細胞単離用の浸軟溶液の調製およびグルコース等張緩衝液の調製に
生物化学的/生理学的作用
硫酸マグネシウム七水和物は、植物に肥料を葉面散布する際のマグネシウム源として使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5921-1KG:4548173203072
M5921-BULK:
M5921-500G:4548173203089
M5921-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
3D printing of plant tissue for innovative food manufacturing: Encapsulation of alive plant cells into pectin based bio-ink
Vancauwenberghe V, et al.
Journal of Food Engineering, 1-11 (2017)
Comprehensive analysis of mitochondrial permeability transition pore activity in living cells using fluorescence-imaging-based techniques
Bonora M, et al.
Nature Protocols, 11(6), 1067-1067 (2016)
Magnesium at Home: 25 Most Common Health Conditions & How Magnesium Salts Can Help, 27-27 (2018)
Plant-Based Remediation Processes, 85-85 (2013)
Exopolysaccharide Quantification for the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum
Peyraud R, et al.
Bio-protocol, 7(10), 1067-1067 (2017)