Merck
N7035
Supelco
ニザチジン
analytical standard
別名:
N-[2-[[[2-[(ジメチルアミノ)メチル]-4-チアゾリル]メチル]チオ]エチル]-N'-メチル-2-ニトロ-1,1-エテンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21N5O2S2
CAS番号:
分子量:
331.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN\C(NCCSCc1csc(CN(C)C)n1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI Key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
アプリケーション
Histamine H2 receptor antagonist. Used to treat gastroesophogeal reflux disease by preventing release of acid and pepsin into the stomach.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7035-10G:
N7035-BULK:
N7035-5G:
N7035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
C G Meredith et al.
Toxicology and applied pharmacology, 77(2), 315-324 (1985-02-01)
The effects of nizatidine (a new H2-receptor antagonist) and of related compounds were studied on oxidative drug metabolism in the rat both in vivo and in vitro. Nizatidine is a structural analog of the H2-receptor antagonists ICI 125,211 (Tiotidine) and