安全性情報
NIST160B
Stainless Steel
NIST® SRM® 160b, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nickel (Ni), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Phosphorus (P), Silicon (Si), Bismuth (Bi), Nitrogen (N), Lead (Pb), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST160B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)