安全性情報
NIST2829
Vickers microhardness of steel
NIST® SRM® 2829
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of each
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2829:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)