Merck
49849
Supelco
Gardenin A
analytical standard
別名:
5-Hydroxy-3′,4′,5′,6,7,8-hexamethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O9
CAS番号:
分子量:
418.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C21H22O9/c1-24-13-7-10(8-14(25-2)17(13)26-3)12-9-11(22)15-16(23)19(27-4)21(29-6)20(28-5)18(15)30-12/h7-9,23H,1-6H3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49849-VAR:
49849-BULK:
49849-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)