安全性情報
NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
別名:
1-Octanol - water mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 2 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
フォーマット
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
詳細
SRM 2890 is a certified solution of water-saturated 1-octanol. Each unit of SRM 2890 consists of five 5-mL ampoules, with approximately 2 mL of water-saturated 1-octanol.
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
アプリケーション
Water saturated 1-octanol standard reference material (SRM) is intended primarily for use in validating methods and calibrating instruments for the measurement of trace concentration levels of water.
特徴および利点
  • Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:  
(1) Coulometric Karl Fischer measurements.
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories. 
  • Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass. 
  • The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2890:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis