詳細
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of chips sized between 0.50 and 1.18 mm sieve openings (35 and 16 mesh). It is intended primarily for use in chemical methods and analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 459_cert
SRM 459_SDS
SRM 459_cert
SRM 459_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Beryllium (Be), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Silicon (Si), Aluminium (Al), Tin (Sn), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Magnesium (Mg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Manganese (Mn), Silver (Ag), Sulfur (S), Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Beryllium (Be), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Silicon (Si), Aluminium (Al), Tin (Sn), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Magnesium (Mg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Manganese (Mn), Silver (Ag), Sulfur (S), Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST459:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)