フォーム
wire
包装
pkg of set (6)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
関連するカテゴリー
詳細
This Standard Reference Material (SRM) are designed for use in elemental quantitative microprobe analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 481_cert
SRM 481_SDS
SRM 481_cert
SRM 481_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gold (Au), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Gold (Au), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST481:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)