安全性情報
NIST50C
Tungsten-chromium-vanadium steel
NIST® SRM® 50c
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nitrogen (N), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Tin (Sn), Vanadium (V), Tungsten (W)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C),Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST50C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)