安全性情報
NIST720
サファイア熱容量
NIST® SRM® 720
別名:
合成サファイア (α-Al2O3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
solid
包装
pkg of 15 g
メーカー/製品名
NIST®
詳細
取り付けられている物質は、センタレス研磨ロッドからカットした合成サファイアシリンダーです。1単位のSRM 720は、15 gの円筒形合成サファイアで構成されます。エントロピーと熱容量のデータは、高温エンタルピーおよび低温熱容量の測定から得られます。
SRM 720_cert
SRM 720_SDS
アプリケーション
サファイア熱容量標準物質(SRM)は、10~2250 Kの範囲内のエンタルピーまたは熱容量の測定に使用する熱量計の校正またはモニタリングでの使用を意図しています。
特徴および利点
  • 温度の関数としてのエンタルピーおよび熱容量の値の精度のばらつきは、NIST証明書に示します。
  • 廃棄および輸送に関する注意事項はMSDSに記載しています。
その他情報
現在の分析物および認証値については、nist.gov/SRMで現在の証明書をダウンロードしてください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NIST720:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)