Merck
NISTRM8555
硫化銀
NIST® RM 8555
別名:
Silver sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2S
CAS番号:
分子量:
247.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 34S
メーカー/製品名
NIST®
mp
845 °C (lit.)
密度
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI Key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
NISTRM8555:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)