同位体純度
34S
メーカー/製品名
NIST®
mp
845 °C (lit.)
密度
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI Key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur-34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur-34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
NISTRM8529:
試験成績書(COA)