安全性情報
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352119
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 13C
 18O
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8562:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)