Merck
NISTRM8541
グラファイト
NIST® RM 8541
別名:
Graphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
同位体純度
 13C
メーカー/製品名
NIST®
mp
3652-3697 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NISTRM8541:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)