Merck
PHL80230
マデカソサイド
phyproof® Reference Substance
別名:
アシアチコシドA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H78O20
CAS番号:
分子量:
975.12
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3
InChI Key
BNMGUJRJUUDLHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
マデカソサイドは、Centella asiatica (ゴッコラ)で発見されたトリテルペノイド化合物です。これは、伝統的な漢方薬(TCM)、アーユルヴェーダ医学、伝統的なアフリカ伝統医学で薬草として使われていました。マデカソサイドは、抗炎症、創傷治癒、酸化防止活性などの生物学的活性について幅広く報告されています。ERK、p38、NF-kappaB活性の阻害を介してLPS-誘導TNF-アルファ生成を抑制することが報告されています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80230-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)