Merck
PHL80229
Madecassic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
6β-Hydroxyasiatic acid, Brahmic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O6
CAS番号:
分子量:
504.70
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(C1)C)(C[C@H]([C@@H]([C@]2(CO)C)O)O)C
InChI
1S/C30H48O6/c1-16-9-10-30(25(35)36)12-11-28(5)18(22(30)17(16)2)7-8-21-26(3)13-20(33)24(34)27(4,15-31)23(26)19(32)14-29(21,28)6/h7,16-17,19-24,31-34H,8-15H2,1-6H3,(H,35,36)/t16-,17+,19-,20-,21-,22+,23-,24+,26-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
PRAUVHZJPXOEIF-AOLYGAPISA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80229-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4