Merck
PHL80381
Celastrol(セラストロール)
phyproof® Reference Substance
別名:
10-ヒドロキシ-2,4a,6a,9,12b,14a-ヘキサメチル-11-オキソ-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-テトラデカヒドロ-ピセン-2-カルボン酸, トリプテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38O4
CAS番号:
分子量:
450.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI Key
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
セラストロールは強力な抗酸化剤であり、抗炎症物質です。また、Hsp90/Cdc37複合体を破壊するHSP90の新しいインヒビターとして、抗癌効果(抗血管新生-VEGFR発現の抑制)を示しており、抗酸化作用については脂質過酸化の抑制、抗炎症作用ではiNOSおよび炎症性サイトカイン産生の抑制などが報告されています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL80381-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)