Merck
C0869
Sigma-Aldrich
Celastrol(セラストロール)
≥98% (HPLC), solid, antioxidant
別名:
10-ヒドロキシ-2,4a,6a,9,12b,14a-ヘキサメチル-11-オキソ-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-テトラデカヒドロ-ピセン-2-カルボン酸, トリプテリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38O4
CAS番号:
分子量:
450.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Celastrol(セラストロール), ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
red
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI Key
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Celastrolは以下の用途に使用されています:
  • 非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)におけるその役割を研究する目的で、実験マウスに腹腔内注射するために使用
  • ヒトケラチノサイト細胞培養を用いてリポ多糖誘発性炎症性傷害に及ぼす効果を研究するために培養培地中で使用
  • VCaP細胞におけるin vitroおよびin vivoでの効果を研究するために使用
生物化学的/生理学的作用
Celastrol(セラストロール)は、Tripterygium wilfordii(タイワンクロヅル)に天然に存在するキノンメチドトリテルペンです。これは、関節リウマチの治療に有用です。Celastrolは、プロテアソームと核因子Κbの作用を防止します。
セラストロールは強力な抗酸化剤であり、抗炎症物質です。また、Hsp90/Cdc37複合体を破壊するHSP90の新しいインヒビターとして、抗癌効果(抗血管新生-VEGFR発現の抑制)を示しており、抗酸化作用については脂質過酸化の抑制、抗炎症作用ではiNOSおよび炎症性サイトカイン産生の抑制などが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C0869-BULK:
C0869-10MG:
C0869-IP:
C0869-50MG:
C0869-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Celastrol ameliorates liver metabolic damage caused by a high-fat diet through Sirt1
Zhang Y, et al.
Molecular Metabolism, 6(1), 138-147 (2017)
Tripterine alleviates LPS-induced inflammatory injury by up-regulation of miR-146a in HaCaT cells
Xiong Y, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 105, 798-804 (2018)
Mengfei Liu et al.
Nature communications, 12(1), 4560-4560 (2021-07-29)
Alcoholic hepatitis (AH) is associated with liver neutrophil infiltration through activated cytokine pathways leading to elevated chemokine expression. Super-enhancers are expansive regulatory elements driving augmented gene expression. Here, we explore the mechanistic role of super-enhancers linking cytokine TNFα with chemokine
Erin M O'Leary et al.
Molecular genetics and metabolism, 107(1-2), 173-185 (2012-08-18)
Sialidosis is an autosomal recessive disorder caused by a dysfunctional Sialidase enzyme. Categorised into two phenotypes, Sialidosis type I and II, Sialidosis is a highly heterogeneous disorder with varying ages of onset and pathologies. Currently, there is no viable therapy
A C Allison et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 25(7), 1341-1357 (2001-08-22)
In the brains of patients with Alzheimer's disease (AD) signs of neuronal degeneration are accompanied by markers of microglial activation, inflammation, and oxidant damage. The presence of nitrotyrosine in the cell bodies of neurons in AD suggests that peroxynitrite contributes
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research