certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C2175500
traceable to USP 1134073
APIファミリー
cimetidine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
InChI Key
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH2(3274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
50371-1G:
50371-1G-BULK:
PHR1089-1G-BULK:
PHR1089-1G:
PHR1089-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック