certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to NIST 3003
traceable to USP 1601849
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1312-1G:
PHR1312-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック