certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1291005
APIファミリー
gibberellic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI Key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gibberellic Acid is produced because of the metabolism of Gibberella fujikuroi (imperfect stage, Fusarium moniliforme). It is known as a growth substance for plants. Owing to its influence on growth rate as well as morphology of plants, and flower induction, gibberellic acid has been extensively synthesized by chemical and pharmaceutical industries.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1567-500MG:
PHR1567-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック