PHR2016
Olmesartan Medoxomil Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478378
APIファミリー
olmesartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
InChI Key
JUQNVWFXORBZQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2016-40MG:
PHR2016-40MG-PW:
試験成績書(COA)