PHR2216
Thiamine Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
N-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-[(E)-3-[[(E)-2-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-5-hydroxypent-2-en-3-yl]disulfanyl]-5-hydroxypent-2-en-2-yl]formamide
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
thiamine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(S\C(=C(\N(Cc2c(nc(nc2)C)N)C=O)/C)\CCO)\C(=C(\N(Cc1c(nc(nc1)C)N)C=O)/C)\CCO
InChI
1S/C24H34N8O4S2/c1-15(31(13-35)11-19-9-27-17(3)29-23(19)25)21(5-7-33)37-38-22(6-8-34)16(2)32(14-36)12-20-10-28-18(4)30-24(20)26/h9-10,13-14,33-34H,5-8,11-12H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)/b21-15+,22-16+
InChI Key
GFEGEDUIIYDMOX-YHARCJFQSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2216-50MG:
PHR2216-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)