certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1714608
APIファミリー
vinpocetine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
InChI Key
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3161-200MG:
試験成績書(COA)