certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1636005
APIファミリー
sulfasalazine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChI Key
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR3243-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)