certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1612594
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 0.5 mL
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR3349-0.5ML:
試験成績書(COA)