安全性情報
PHR8955
Supelco
Buprenorphine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
N-(3-Butenyl)norbuprenorphine, (αS,5α,7α)-17-(3-Buten-1-yl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H41NO4
CAS番号:
分子量:
467.64
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1078711
APIファミリー
buprenorphine
包装
pkg of 50MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8955-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)