certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1265402
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
包装
pkg of 20 mL
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Green Tea Catechin Mix for Antioxidant Research: The green tea catechin mix, particularly rich in polyphenols like EGCG, serves as a critical antioxidant biochemical reagent. It is extensively used in studies exploring oxidative stress mitigation and its preventive effects against chronic diseases, showcasing its efficacy in enhancing cellular antioxidant defense mechanisms (Zhou et al., 2024).
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F
引火点(℃)
-3 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTC000087-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)