安全性情報
RTM4
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 2.144 mPa.s (25.00 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
2.144 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mineral Oil Rotational Viscosity Standards (viscosity 2.144 mPa.s) are specifically formulated for the calibration and verification of rotational viscometers where operating temperature is controlled precisely.
特徴および利点
  • Tested and certified at 25°C
  • Tamper-evident security packaging
  • 500mL quantity supplied in ready-to-use "test in pack" container with tamper evident cap provides absolute assurance of sample integrity
  • Full traceability to national standards
  • 1-year shelf life
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTM4-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)