グレード
anhydrous
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.0-103.0% (T)
フォーム
powder
pH
4.1-4.5
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2554-500G:
S2554-100G:
S2554-VAR:
S2554-BULK:
S2554-1KG-CH:
S2554-CH:
S2554-RSAMPLE:
S2554-1KG:
S2554-3KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.