アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI Key
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:原核生物において葉酸合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌、グラム陰性菌、クラミジア
耐性様式:ジヒドロプテロイン酸シンタ-ゼの変異または別の葉酸合成経路の利用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7007-100G-PW:
S7007-10G-PW:
S7007-10G:
S7007-100G:
S7007-25G:
S7007-BULK:
S7007-VAR:
S7007-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)