Merck
T1610000
D-α-コハク酸トコフェロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ビタミンEスクシナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H54O5
CAS番号:
分子量:
530.78
Beilstein:
4038233
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
tocopherol
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI Key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
RRR-α-Tocopheryl hydrogen succinate, the ester of RRR-α-tocopherol, is a primary source of vitamin E for consumption as a component of the diet.
アプリケーション
RRR-α-Tocopheryl hydrogen succinate for peak identification may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by gas chromatography (GC).
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T1610000:
T1610000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Wild Mammals in Captivity: Principles and Techniques for Zoo Management, Second Edition
Wild Mammals in Captivity (2010)
RRR-?-Tocopheryl hydrogen succinate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3808-3810 (2017)
Pengfei Xu et al.
Biomaterials, 35(26), 7574-7587 (2014-06-06)
Metastasis is one of the major obstacles for the successful therapy of breast cancer. Although increased candidate drugs targeting cancer metastasis are tested, their clinical translation is limited by either serve toxicity or low efficacy. In present work, a nano-drug
Sindhuri Maddineni et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 444-454 (2014-11-02)
The objective of the present study was to investigate the effects of processing variables and formulation factors on the characteristics of hot-melt extrudates containing a copolymer (Kollidon® VA 64). Nifedipine was used as a model drug in all of the