Merck
U0100000
ウラシル 1-β-D-アラビノフラノシド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-β-D-アラビノフラノシルウラシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O6
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
28749
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
uracil arabinoside
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI Key
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Uracil arabinoside EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Toxicology. 'Humanized' mouse detects deadly drug side effects.
Jon Cohen
Science (New York, N.Y.), 344(6181), 244-245 (2014-04-20)
Ju-Yeon Cho et al.
Gut, 63(12), 1943-1950 (2014-03-13)
It is generally stated that oral antiviral therapy in patients with chronic hepatitis B (CHB) decreases the risk of developing hepatocellular carcinoma (HCC). Although oral nucleos(t)ide analogues (NUCs) may induce a state similar to inactive stage CHB, the long-term risk