VT000036
Bacillus spizizenii WDCM 00003 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
B. spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, Bacillus spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, Bacillus subtilis subsp. spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
フォーム
disc (hydrosoluble)
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Bacillus spizizenii
Bacillus spp.
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
その他情報
ATCC® 6633
NCTC 10400
DSM 347
LMG 8197
CIP 52.62Click here to access the BacDive database for more info on metabolism, genome, growth media, and more
Strain History: < NCIB < ATCC < N.R. Smith, NRS 231 < K.F. Kellerman
WGK
WGK 3
Jan Code
VT000036-PT-BULK:
VT000036-1VL:
VT000036-10EA:
VT000036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
以下の微生物の認証標準物質をご確認ください:メルクのVitroids™およびLENTICULE®ディスク。食品、飲料、およびカンナビス試験に最適です。今すぐご注文ください。
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.