Merck
W420301
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブテニル ベンゾアート
≥98%, FG
別名:
3-Methyl-2-butenyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O2
CAS番号:
分子量:
190.24
FEMA番号:
4203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.693
NACRES:
NA.21
官能:
chocolate; balsamic; fruity
グレード:
FG
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; balsamic; fruity
SMILES記法
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI Key
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W420301-100G:
W420301-1KG:
W420301-SAMPLE:
W420301-VAR:
W420301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)