Merck
W455530
Sigma-Aldrich
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16O4
CAS番号:
分子量:
236.26
FEMA番号:
4555
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.946
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
pungent; spicy
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W455530-BULK:
W455530-100G:
W455530-25G:
W455530-SAMPLE:
W455530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)