Merck
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O2
CAS番号:
分子量:
152.19
FEMA番号:
4192
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.163
NACRES:
NA.21
官能:
licorice; cheesy; earthy; sweet
グレード:
FG
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
licorice; cheesy; earthy; sweet
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W419255-SAMPLE:
W419255-1KG:
W419255-100G:
W419255-VAR:
W419255-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)