Merck
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
別名:
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
3932
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.395
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W393215-BULK:
W393215-VAR:
W393215-500G:
W393215-100G:
W393215-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)