Merck
W421350
Sigma-Aldrich
ファルネシルアセタート
≥95%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H28O2
CAS番号:
分子量:
264.40
FEMA番号:
4213
Beilstein:
1784823
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.818
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥95%
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
密度
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; rose
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
InChI Key
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
W421350-SAMPLE-K:
W421350-BULK-K:
W421350-1KG-K:
W421350-VAR-K:
W421350-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)