Merck
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
4553
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.672
NACRES:
NA.21
官能:
green; herbaceous; pear; tropical
グレード:
FG
Halal
Kosher
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; herbaceous; pear; tropical
SMILES記法
O(CC\C=C/CCCCC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI Key
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W455320-100G-K:
W455320-SAMPLE-K:
W455320-VAR-K:
W455320-1KG-K:
W455320-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)