Merck
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸
≥95%, FG
別名:
α,4-ジヒドロキシ-3-メトキシベンゼン酢酸, VMA, バニリルマンデル酸, バニルマンデル酸, バニロマンデル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
198.17
FEMA番号:
4660
Beilstein:
2213227
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
Flavis 番号:
08.134
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sweet; vanilla
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W466033-100G:
W466033-VAR:
W466033-25G:
W466033-BULK:
W466033-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)