Merck
Y0000572
エチドロネート 二ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6Na2O7P2
CAS番号:
分子量:
249.99
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etidronate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(O)C
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etidronate disodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of etidronate disodium tablets by ion chromatography with indirect UV detection.
Tsai E W, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(6), 513-516 (1993)
S M Krane
Annals of internal medicine, 96(5), 619-625 (1982-05-01)
Control of Paget's disease of bone has been possible through treatment with agents that decrease bone resorption; calcitonins, diphosphonates, and mithramycin. The pagetic lesion is not, however, cured. Etidronate disodium is one of the diphosphonates. The clinical improvement attained with
The role of risedronate in osteopenia in Crohn's disease.
Alice Buchan et al.
Gut, 64(1), 185-185 (2013-12-07)
Ivana Sestak et al.
The Lancet. Oncology, 15(13), 1460-1468 (2014-12-03)
Aromatase inhibitors prevent breast cancer in postmenopausal women at high risk of the disease but are associated with accelerated bone loss. We assessed effectiveness of oral risedronate for prevention of reduction in bone mineral density (BMD) after 3 years of
Jörg Schilcher et al.
Acta orthopaedica, 86(1), 100-107 (2015-01-15)
Use of bisphosphonates in women is associated with higher risk of atypical femoral fractures. The risk in terms of timing of use and type of bisphosphonate, and in men, remains unclear. We reviewed radiographs of 5,342 Swedish women and men