Merck
Y0000793
酢酸ビニル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アセトキシエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
1209327
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
88 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
vinyl acetate
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
13.4 %
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vinyl acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000793-200MG:
Y0000793-1EA:
Y0000793:
Y0000793-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesca Reineri et al.
Nature communications, 6, 5858-5858 (2015-01-06)
The advent of nuclear spins hyperpolarization techniques represents a breakthrough in the field of medical diagnoses by magnetic resonance imaging. Dynamic nuclear polarization (DNP) is the most widely used method, and hyperpolarized metabolites such as [1-(13)C]-pyruvate are shown to report
Anna Piperno et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 2798-2805 (2010-04-17)
A new template of C-4'-truncated phosphonated nucleosides (TPCOANs) has been obtained in good yields according to two different routes which exploit the reactivity of a phosphonated nitrone. The one-step procedure based on the 1,3-dipolar cycloaddition of a phosphonated nitrone with
Hercules V Ferreira et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(8), 8955-8967 (2012-07-28)
The lipase B from Candida antarctica (Novozym 435®, CALB) efficiently catalyzed the kinetic resolution of some aliphatic secondary alcohols: (±)-4-methylpentan-2-ol, (±)-5-methylhexan-2-ol, (±)-octan-2-ol, (±)-heptan-3-ol and (±)-oct-1-en-3-ol. The lipase showed excellent enantioselectivities in the transesterifications of racemic aliphatic secondary alcohols producing the
Roberto M Risi et al.
Organic letters, 14(4), 1180-1182 (2012-02-07)
A highly atom-economical total synthesis of (+)-patulolide C has been accomplished in three steps from the known (2R)-8-nonyn-2-ol in 49% overall yield and 93% de. A Rh(I)-catalyzed asymmetric hydroformylation (AHF)/ intramolecular Wittig olefination cascade was utilized to set the C4-hydroxyl
B Picquet-Varrault et al.
Environmental science & technology, 44(12), 4615-4621 (2010-05-25)
Vinyl acetate is widely used in industry. It has been classified as a high-production volume (HPV) chemical in the United States. To evaluate its impact on the environment and air quality, its atmospheric reactivity toward the three main tropospheric oxidants