Merck
Y0000837
トリアムテレン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4,7-トリアミノ-6-フェニルプテリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N7
CAS番号:
分子量:
253.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamterene
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChI Key
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triamterene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000837-1EA:
Y0000837:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Pharmacology of potassium-sparing diuretics: amiloride and triamterene].
G Rorive et al.
Coeur et medecine interne, 17(2), 207-215 (1978-04-01)
H Priewer et al.
Die Pharmazie, 52(3), 179-181 (1997-03-01)
This work represents a summary of studies carried out with potassium and magnesium retaining triamterene derivatives. The synthesis, analytics and physico-chemical characteristics of those substances are described. Furthermore, the relationships between the chemical structure and electrolyte excretion, pharmacokinetics, metabolism and
A Haris et al.
Orvosi hetilap, 137(35), 1907-1914 (1996-09-01)
The group of drugs, so-called "potassium sparing diuretics" represent an important part of our modern therapeutic arsenal. Their "weak diuretic" properties are especially beneficial in cirrhotic patients with ascites, when highly effective loop diuretics may be hazardous. Potassium sparing diuretics
C Lucas et al.
Journal d'urologie, 88(1), 37-42 (1982-01-01)
Various studies have demonstrated a relationship between nephrolithiasis and the ingestion of certain drugs. We are particularly interested in the effects of triamterene. Five published case studies on patients of both sexes between 43 and 60 years of age have
D A Sica et al.
Nephron, 51(4), 454-461 (1989-01-01)
Triamterene (TA) is a mild 'potassium-sparing' diuretic usually employed in combination with other more potent diuretics in the treatment of hypertension. TA pharmacokinetics and pharmacodynamics in normal volunteers, elderly subjects and in patients with renal and hepatic dysfunction are reviewed.